Documenti fondamentali
460052
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2-exo,3-exo-dimethanol
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.523 (lit.)
P. ebollizione
97 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@]12C[C@]([H])(C=C1)[C@H](CO)[C@@H]2CO
InChI
1S/C9H14O2/c10-4-8-6-1-2-7(3-6)9(8)5-11/h1-2,6-11H,3-5H2/t6-,7+,8+,9-
IGHHPVIMEQGKNE-OJOKCITNSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)