Documenti fondamentali
152188
Sigma-Aldrich
5-Norbornene-2,2-dimethanol
98%
Sinonimo/i:
NDM
Scegli un formato
1 G
44,30 €
44,30 €
Prezzo di listino88,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
44,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
44,30 €
Prezzo di listino88,60 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
111-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC1(CO)C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C9H14O2/c10-5-9(6-11)4-7-1-2-8(9)3-7/h1-2,7-8,10-11H,3-6H2/t7-,8+/m0/s1
DSHXMENPUICESR-JGVFFNPUSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.