Documenti fondamentali
459933
Sigma-Aldrich
Z-D-Phenylalaninol
97%
Sinonimo/i:
(R)-(+)-2-(Carbobenzyloxyamino)-3-phenyl-1-propanol, (R)-2-(Z-Amino)-3-phenyl-1-propanol, N-(Carbobenzyloxy)-D-phenylalaninol
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2CH(NHCO2CH2C6H5)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
285.34
Beilstein:
2221968
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]22/D +30°, c = 1 in chloroform
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
92-95 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC[C@@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H19NO3/c19-12-16(11-14-7-3-1-4-8-14)18-17(20)21-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-10,16,19H,11-13H2,(H,18,20)/t16-/m1/s1
WPOFMMJJCPZPAO-MRXNPFEDSA-N
Applicazioni
Employed in the synthesis of biochemically active compounds. For references, see Aldrichimica Acta .
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)