459542
(R)-(−)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −102°, c = 1 in ethanol
Purezza ottica
ee: 99% (HPLC)
Punto di fusione
44-46 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
CCC(=O)N1[C@@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m1/s1
WHOBYFHKONUTMW-LLVKDONJSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?