459224
(S)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
L-Homoserine lactone hydrochloride, HSI
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Attività ottica
[α]20/D −27.8°, c = 1 in H2O
Punto di fusione
210-220 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.N[C@H]1CCOC1=O
InChI
1S/C4H7NO2.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H/t3-;/m0./s1
XBKCXPRYTLOQKS-DFWYDOINSA-N
Applicazioni
- As a precursor for the preparation of amino-keto-alcohols and β-amino acids.
- To prepare N-acylhomoserine lactone (AHL) analogs by reacting with substituted 2-chloro-N-phenylacetamide and different halides.
- As a starting material for the synthesis of L-discadenine.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3