449571
Silver chloride
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
AgCl (Silver monochloride), Silver(I) chloride
Prodotti consigliati
Grado
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 912 °C)
Nome Commerciale
AnhydroBeads™
Saggio
99.998% trace metals basis
Impurezze
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
Punto di fusione
455 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.