Documenti fondamentali
458058
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol dibenzoate
Sinonimo/i:
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl dibenzoate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH(O2CC6H5)C(CH3)2CH2O2CC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Indice di rifrazione
n20/D 1.532 (lit.)
P. ebollizione
225-227 °C/55 mmHg (lit.)
Densità
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)C(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C22H26O4/c1-16(2)19(26-21(24)18-13-9-6-10-14-18)22(3,4)15-25-20(23)17-11-7-5-8-12-17/h5-14,16,19H,15H2,1-4H3
FTSXVYQZLNPTCM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Plasticizer
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)