Key Documents
457760
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-N-Benzyl-2-phenylglycinol
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2NHCH(C6H5)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
227.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
Saggio
98%
Attività ottica
[α]21/D −80°, c = 0.85 in ethanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
P. eboll.
87-90 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
OC[C@H](NCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-12-15(14-9-5-2-6-10-14)16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
FTFBWZQHBTVPEO-HNNXBMFYSA-N
Applicazioni
Used for the asymmetric synthesis of α-amino phosphonic acids. Starting material for a practical route to optically pure β-substituted amines.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Micouin, L. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 7223-7223 (1994)
Catherine Maury et al.
The Journal of organic chemistry, 61(11), 3687-3693 (1996-05-31)
A simple and general asymmetric synthesis of alpha-amino phosphonic acids is described. The method involves the highly selective addition of trialkyl phosphite onto various chiral oxazolidines. Oxazaphosphorinanes thus obtained with an excellent diastereoselectivity furnish the corresponding (S)-alpha-substituted amino phosphonic acids