Documenti fondamentali
457604
Sigma-Aldrich
β-Propiolactone
97%
Sinonimo/i:
3-Hydroxypropionic acid lactone, Hydracrylic acid β-lactone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.06
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Punto di fusione
−33 °C (lit.)
Densità
1.146 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCO1
InChI
1S/C3H4O2/c4-3-1-2-5-3/h1-2H2
VEZXCJBBBCKRPI-UHFFFAOYSA-N
Avvertenza
During storage insolubles may form due to self-polymerization
Attenzione
OSHA-regulated carcinogen - 29 CFR Part 1910.1013
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)