Documenti fondamentali
457094
Sigma-Aldrich
Bis(2,4-dichlorophenyl) chlorophosphate
95%
Sinonimo/i:
Bis(2,4-dichlorophenyl) phosphorochloridate
About This Item
Formula condensata:
(Cl2C6H3O)2P(O)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
51-56 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc(OP(Cl)(=O)Oc2ccc(Cl)cc2Cl)c(Cl)c1
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)