Documenti fondamentali
456357
Sigma-Aldrich
3-Decylthiophene
97%
Sinonimo/i:
3-n -Decylthiophene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H24S
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.489 (lit.)
P. ebollizione
119-120 °C/1.2 mmHg (lit.)
Densità
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C14H24S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-11-12-15-13-14/h11-13H,2-10H2,1H3
JAYBIBLZTQMCAY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Conducting polymer precursor.[1]
Note legali
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)