455903
Potassium tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Potassium borofluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impurezze
<100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
530 °C (lit.)
Densità
2.505 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.K/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
AKEBROIVCDHVSD-UHFFFAOYSA-N
WGK 1