455539
4-Ethoxyphenylboronic acid
Sinonimo/i:
4-Ethoxybenzeneboronic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Punto di fusione
121-128 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO3/c1-2-12-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
WRQNDLDUNQMTCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant involved in the synthesis of biologically active molecules including:
- Novel modulators of survival motor neuron protein for treatment of spinal muscular atrophy
- Amino-trimethoxyphenyl-aryl thiazoles for use as microtubule inhibitors and antitumor agents
- Bicyclic hydroxyphenyl methanone derivatives for use as hydroxysteroid dehydrogenase inhibitors
- Dual immunosuppressive and anti-inflammatory agents
- Antiproliferatives via Suzuki cross-coupling / amination reactions
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?