Documenti fondamentali
454796
Sigma-Aldrich
Benzyloxyacetaldehyde diethyl acetal
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCH2CH(OC2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.478 (lit.)
P. ebollizione
99-100 °C/0.6 mmHg (lit.)
Densità
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(COCc1ccccc1)OCC
InChI
1S/C13H20O3/c1-3-15-13(16-4-2)11-14-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,3-4,10-11H2,1-2H3
VTYTZCJKJNWMGA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Synthesis of novel 1, 3-dioxolane nucleoside analogues.
Cai D-M, et al.
Chin. J. Chem., 22(12), 1425-1431 (2004)
(?)-Dioxolane-T ((?)-1-[(2?, 4?)-2-(hydroxymethyl)-4-dioxolanyl] thymine): A new 2', 3'-dideoxynucleoside prototype within vitro activity against HIV.
Norbeck DW, et al.
Tetrahedron Letters, 30(46), 6263-6266 (1989)
Silas P Cook et al.
The Journal of biological chemistry, 277(31), 27782-27792 (2002-05-22)
Serine racemase (SR) is a brain enzyme present in glial cells, where it isomerizes L-serine into D-serine that, in turn, diffuses and coactivates the N-methyl-D-aspartate receptor through the binding to the so-called "glycine site." We have developed a method for