Documenti fondamentali
454133
Sigma-Aldrich
Acetone-d6
99.9 atom % D, contains 1 % (v/v) TMS
Sinonimo/i:
Esadeuteroacetone
Scegli un formato
50 G
274,00 €
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
274,00 €
About This Item
Formula condensata:
CD3COCD3
Numero CAS:
Peso molecolare:
64.12
Beilstein:
1702935
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
274,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
2 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Purezza isotopica
99.9 atom % D
Saggio
≥99% (CP)
Stato
liquid
contiene
1 % (v/v) TMS
Limite di esplosione
13.2 %
Confezionamento
ampule of 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
tecniche
GC/MS: suitable
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0500% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.355 (lit.)
P. ebollizione
55.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−93.8 °C (lit.)
Densità
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+6
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Descrizione generale
Acetone-d6 is a deuterated NMR solvent containing 1% (v/v) TMS (tetramethylsilane). It is useful in NMR-based research and analyses. The Infrared and Raman spectra of acetone-d6 have been analyzed.[1] Pyrolysis and photolysis of acetone-d6 and methane mixtures have been investigated as a function of temperature.[2] It has been reported to be prepared by reacting heavy water with propyne-d4 in the presence of mercury catalyst.[3]
Applicazioni
Acetone-d6 may be used as an internal standard to detect aldehydes and acetone in water by headspace-solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry.[4]
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The Pyrolysis and Photolysis of Acetone-d6 in the Presence of Methane.
McNesby JR and Gordon AS.
Journal of the American Chemical Society, 76(16), 4196-4198 (1954)
Hyun-Ji Kim et al.
Journal of separation science, 34(6), 693-699 (2011-02-15)
We describe a simple and automatic method to determine nine aldehydes and acetone simultaneously in water. This method is based on derivatization with 2,2,2-trifluoroethylhydrazine (TFEH) and consecutive headspace-solid-phase microextraction and gas chromatography-mass spectrometry. Acetone-d(6) was used as the internal standard.
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta Part A: Molecular Spectroscopy, 22(4), 593-614 (1966)
Neue Synthese von Aceton-d6.
Hunziker H, et al.
Helvetica Chimica Acta, 45(1), 59-62 (1962)
Eric Busseron et al.
ACS nano, 9(3), 2760-2772 (2015-03-04)
A family of triarylamine-fullerene conjugates has been synthesized and shown to self-assemble upon light stimulation in chlorinated solvents. This light-induced process primarily involves excitation of triarylamine derivatives, which then oxidize and stack with their neutral counterparts to form charge transfer