45380
(±)-Epoxytricarballylic acid monopotassium salt
≥98.0% (NT)
Sinonimo/i:
Aconitic acid oxide potassium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98.0% (NT)
Forma fisica
solid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)CC1(OC1C(O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H6O7.K/c7-2(8)1-6(5(11)12)3(13-6)4(9)10;/h3H,1H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
LBTLPBOOVFHIGW-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3