Documenti fondamentali
90047
Supelco
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Sinonimo/i:
O,O-Di(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl) thiophosphate, Chlorpyriphos-d10
Scegli un formato
5 MG
314,00 €
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
314,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9D10HCl3NO3PS
Numero CAS:
Peso molecolare:
360.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
314,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥95 atom % D
Nome Commerciale
PESTANAL®
Saggio
≥97.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=S)(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])(OC(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])Oc1nc(c(cc1Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
Categorie correlate
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)