Documenti fondamentali
452971
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropylphthalamide
95%
About This Item
Formula condensata:
C6H4-1,2-[CONHCH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
210-213 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)NC(=O)c1ccccc1C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C14H20N2O2/c1-9(2)15-13(17)11-7-5-6-8-12(11)14(18)16-10(3)4/h5-10H,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18)
WYYLYWSIWFBBLG-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)