Documenti fondamentali
274909
Sigma-Aldrich
Nickel(II) phthalocyanine-tetrasulfonic acid tetrasodium salt
Sinonimo/i:
Phthalocyanine-tetrasulfonic acid Nickel(II) complex tetrasodium salt
Scegli un formato
5 G
69,00 €
69,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
69,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H12N8Na4NiO12S4
Numero CAS:
Peso molecolare:
979.40
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
69,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
657 nm
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2c3nc(nc4n5[Ni]n6c(nc7nc(nc5c8cc(ccc48)S([O-])(=O)=O)c9cc(ccc79)S([O-])(=O)=O)c%10ccc(cc%10c6n3)S([O-])(=O)=O)c2c1
InChI
1S/C32H16N8O12S4.4Na.Ni/c41-53(42,43)13-1-5-17-21(9-13)29-34-25(17)33-26-18-6-2-15(55(47,48)49)11-23(18)31(35-26)40-32-24-12-16(56(50,51)52)4-8-20(24)28(39-32)38-30-22-10-14(54(44,45)46)3-7-19(22)27(36-29)37-30;;;;;/h1-12H,(H4-2,33,34,35,36,37,38,39,40,41
UAMQBHBCNOEWGQ-UHFFFAOYSA-J
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.