449512
4-Methyl-1,3-dioxolane
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.398 (lit.)
P. eboll.
84 °C/745 mmHg (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1COCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-4-2-5-3-6-4/h4H,2-3H2,1H3
SBUOHGKIOVRDKY-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-2 °C - closed cup