449431
2-Methylindene
98%
Sinonimo/i:
2-Methyl-1H-indene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.567 (lit.)
P. eboll.
45 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
0.971 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C10H10/c1-8-6-9-4-2-3-5-10(9)7-8/h2-6H,7H2,1H3
YSAXEHWHSLANOM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup