Documenti fondamentali
448842
Sigma-Aldrich
Methyl methacrylate-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Scegli un formato
5 G
212,00 €
212,00 €
Prezzo di listino1.060,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
212,00 €
About This Item
Formula condensata:
D2C=C(CD3)CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
212,00 €
Prezzo di listino1.060,00 €Risparmia il 80%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
≥98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (CP)
contiene
hydroquinone as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
−48 °C (lit.)
Densità
0.983 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+5
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3
VVQNEPGJFQJSBK-KPAILUHGSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)