446807
Perfluoropentadecane
≥98%
Sinonimo/i:
Dotriacontafluoropentadecane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
solid
P. ebollizione
228 °C (lit.)
Punto di fusione
110-113 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C15F32/c16-1(17,2(18,19)4(22,23)6(26,27)8(30,31)10(34,35)12(38,39)14(42,43)44)3(20,21)5(24,25)7(28,29)9(32,33)11(36,37)13(40,41)15(45,46)47
QKYNDPROJKKCEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)