Documenti fondamentali
445193
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4B(OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Per informazioni sul prodotto 445193, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Punto di fusione
111-114 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
OB(O)c1ccccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6BF3O2/c9-7(10,11)5-3-1-2-4-6(5)8(12)13/h1-4,12-13H
JNSBEPKGFVENFS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid can be used as a reactant:
  • In Suzuki-coupling reactions to prepare 2-trifluoromethyl aryl or heteroaryl derivatives.[1]
  • To synthesize 4-(2-trifluoromethyl)phenylpyrrolo[2,3-d]pyrimidine as a potential antagonist of corticotropin-releasing hormone.[2]
  • To prepare 2-nitro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid by nitration reaction.[3]
Altre note
Contains varying amounts of anhydride
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Efficient synthetic approach to heterocycles possessing the 3, 3-disubstituted-2, 3-dihydrobenzofuran skeleton via diverse palladium-catalyzed tandem reactions
Szlosek-Pinaud M, et al.
Tetrahedron, 63(16), 3340-3349 (2007)
Studies of palladium-catalyzed coupling reactions for preparation of hindered 3-arylpyrroles relevant to (-)-rhazinilam and its analogues
Ghosez L, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 79(11), 1827-1839 (2001)
Functionalization of pyrrolo [2, 3-d] pyrimidine by palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Tumkevicius, S and Dodonova, J
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 48(2), 258-279 (2012)