Documenti fondamentali
444391
Sigma-Aldrich
4-(1H-Imidazol-1-yl)aniline
98%
Sinonimo/i:
1-(4-Aminophenyl)-1H-imidazole
Scegli un formato
1 G
37,25 €
5 G
189,00 €
37,25 €
Prezzo di listino74,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
37,25 €
5 G
189,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N3
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
37,25 €
Prezzo di listino74,50 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
143-147 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)-n2ccnc2
InChI
1S/C9H9N3/c10-8-1-3-9(4-2-8)12-6-5-11-7-12/h1-7H,10H2
LVOASPZGXNAHJI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Qing-Hong Shi et al.
Journal of chromatography. A, 1216(33), 6081-6087 (2009-07-18)
4-(1H-imidazol-1-yl) aniline (AN) was immobilized on Sepharose CL-6B (AN-Sepharose) for use as a new ligand of mixed-mode chromatography. Adsorption equilibria of immunoglobulin G (IgG) and bovine serum albumin (BSA) to AN-Sepharose were studied at extensive pH values (4.0-8.8) and salt
Dong-Sheng Chai et al.
Journal of separation science, 37(23), 3461-3472 (2014-09-19)
Efficient loading of immunoglobulin G in mixed-mode chromatography is often a serious bottleneck in the chromatographic purification of immunoglobulin G. In this work, a mixed-mode ligand, 4-(1H-imidazol-1-yl) aniline, was coupled to Sepharose Fast Flow to fabricate AN SepFF adsorbents with
Lin-Ling Yu et al.
Journal of separation science, 34(21), 2950-2959 (2011-09-29)
In the current research, a series of dextran-grafted adsorbents were prepared using sulfopropyl and 4-(1H-imidazol-1-yl) aniline as chromatographic ligands for ion-exchange (IEC) and mixed-mode chromatography (MMC) to respectively investigate the influence of dextran layer on adsorption of γ-globulin. Experimental evidences