442666
(+)-(18-Crown-6)-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
97%
Sinonimo/i:
(2R,3R,11R,12R)-1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane-2,3,11,12-tetracarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Attività ottica
[α]20/D +62°, c = 1 in methanol
Punto di fusione
210-212 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
ether
Stringa SMILE
OC(=O)[C@@H]1OCCOCCO[C@H]([C@@H](OCCOCCO[C@H]1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C16H24O14/c17-13(18)9-10(14(19)20)29-7-3-26-4-8-30-12(16(23)24)11(15(21)22)28-6-2-25-1-5-27-9/h9-12H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/t9-,10-,11-,12-/m1/s1
FZERLKNAJSFDSQ-DDHJBXDOSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?