440930
1,3-Bis(4-fluorobenzoyl)benzene
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
181-183 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
ketone
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc(c2)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H12F2O2/c21-17-8-4-13(5-9-17)19(23)15-2-1-3-16(12-15)20(24)14-6-10-18(22)11-7-14/h1-12H
PISLKPDKKIDMQT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)