Documenti fondamentali
440663
Sigma-Aldrich
4-(2-Chloroacetamido)benzoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CONHC6H4CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
264 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amide
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(NC(=O)CCl)cc1
InChI
1S/C9H8ClNO3/c10-5-8(12)11-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4H,5H2,(H,11,12)(H,13,14)
FNXAWVZXABMYRM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Synthesis of 4-(2-Chloroacetamido)benzoic acid has been reported. It is reported as key intermediate in the synthesis of series of Matijing-Su (MTS, N-(N-benzoyl-L-phenylalanyl)-O-acetyl-L-phenylalanol) derivatives.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jingying Qiu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5352-5360 (2011-08-30)
A series of Matijing-Su (MTS, N-(N-benzoyl-l-phenylalanyl)-O-acetyl-L-phenylalanol) derivatives were synthesized and evaluated for their anti-hepatitis B virus (HBV) activity in 2.2.15 cells. The IC(50) of compounds 14a (0.71 μM), 13c (2.85 μM), 13b (4.37 μM), etc. and the selective index of