Key Documents
440620
Sigma-Aldrich
2,3,4,5,6-Pentamethylbenzyl alcohol
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)5C6CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
159-163 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
Cc1c(C)c(C)c(CO)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18O/c1-7-8(2)10(4)12(6-13)11(5)9(7)3/h13H,6H2,1-5H3
CMBCAWNOBIGGTE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carbonium Ions. IX. Monoarylalkyl Cations1, 2.
Deno NC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 82(17), 4719-4723 (1960)
Acid-Catalyzed Dehydration of Substituted Dienediols.
Wigal CT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(26), 8421-8423 (1995)