Documenti fondamentali
440566
Sigma-Aldrich
Deuteroporphyrin IX dimethyl ester from bovine blood
technical grade, synthetic, 90%
Sinonimo/i:
Dimethyl 3,7,12,17-tetramethyl-21H,23H-porphine-2,18-dipropionate, NSC 17451
Scegli un formato
100 MG
263,00 €
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
263,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C32H34N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
538.64
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
263,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Saggio
90%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: porphyrin
reagent type: catalyst
Punto di fusione
217-220 °C (lit.)
λmax
399 nm
Stringa SMILE
COC(=O)CCc1c(C)c2cc3[nH]c(cc3C)cc4nc(cc4C)cc5[nH]c(cc1n2)c(CCC(=O)OC)c5C
InChI
1S/C32H34N4O4/c1-17-11-22-14-27-19(3)23(7-9-31(37)39-5)29(35-27)16-30-24(8-10-32(38)40-6)20(4)28(36-30)15-26-18(2)12-21(34-26)13-25(17)33-22/h11-16,34-35H,7-10H2,1-6H3/b21-13-,22-14-,25-13-,26-15-,27-14-,28-15-,29-16-,30-16-
JDWKDJYBNJTDOW-RWJCOFQGSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Deuteroporphyrindimethylester Ru(II) complexes
  • Rh porphyrins
  • Porphyrin-linked nitroimidazole antibiotics
  • Porphyrin-fullerene dyads
  • Porphyrin-platinum complexes
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Emina from bovine, ≥90%
Sigma-Aldrich
H9039
Emina
Emina BioXtra, from Porcine, ≥96.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
51280
Emina