439398
(4-Hydroxyphenoxy)acetic acid
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
154-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O4/c9-6-1-3-7(4-2-6)12-5-8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
PKGWLCZTTHWKIZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?