436216
Poly(4-vinylphenol)
Mw ~11,000
Sinonimo/i:
PVP
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
PM
Mw ~11,000
Impurezze
≤0.2 wt. % Monomer
Indice di rifrazione
n20/D 1.6
Punto di fusione
360 °C (dec.)
Temp. transizione
Tg 130-185 °C
Solubilità
alcohols, ethers, ketones and esters: soluble
aromatics, petroleum ethers and chlorinated hydrocarbons: insoluble
Densità
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3