Documenti fondamentali
436100
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
98%
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Formula condensata:
FC6H3(CF3)CH2Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
141 °C (lit.)
Densità
1.665 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1ccc(CBr)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(10)3-7(5)8(11,12)13/h1-3H,4H2
JMNOONULDANZRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide is an organic fluorinated building block.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)