Documenti fondamentali
435732
Sigma-Aldrich
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol
90%
Scegli un formato
25 ML
134,00 €
134,00 €
Prezzo di listino268,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
134,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSi(CH3)2O(CH2)5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.41
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
134,00 €
Prezzo di listino268,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
90%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. ebollizione
140 °C/6 mmHg (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
C[Si](C)(OCCCCCO)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H26O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12/h12H,6-10H2,1-5H3
ZPADIAOSJBISTI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
5-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-1-pentanol participates in the synthesis of well-defined mono- and ditelechelic polyphosphazenes.[1]
Altre note
remainder 1,5-bis(tert-butyldimethylsilyoxy)pentane
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Telechelic polyphosphazenes: Reaction of living poly (dichlorophosphazene) chains with alkoxy and aryloxy phosphoranimines.
Allcock HR, et al.
Macromolecules, 37(10), 3635-3641 (2004)