Vai a
P7908
N-(1-Pyrenyl)maleimide
Sinonimo/i:
1-(1-Pyrenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
246,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
381,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.31
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-702-1
Beilstein/REAXYS Number:
1542661
MDL number:
Form:
powder
246,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
mp
235-237 °C (lit.)
SMILES string
O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
InChI key
YXKWRQLPBHVBRP-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant used in synthesis of:
  • Oligodeoxynucleotide derivatives
  • Polymer conjugates of immunogenic peptides
  • Modified oligonucleotides for biosensing applications,
Reactant:
  • Involved in synthesis of thermally stable fluorescent maleimide/isobutene alternating copolymers
  • Used as derivitizing agent for determination of glutathione disulfide levels in biological samples
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
160458709972806536
APN-Maleimide
Sigma-Aldrich
806536
APN-Maleimide
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
235-237 °C (lit.)
mp
198-201 °C (lit.)
mp
-
mp
-
form
powder
form
-
form
liquid
form
powder
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)