431338
Ammonium cerium(IV) nitrate
99.99%
Sinonimo/i:
Ceric ammonium nitrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Impurezze
≤0.05% insol. dil. H2SO4
<100 ppm total metallic impurities
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.005%
Stringa SMILE
N.N.[Ce+4].O[N+]([O-])=O.O[N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ce.2HNO3.4NO3.2H3N/c;6*2-1(3)4;;/h;2*(H,2,3,4);;;;;2*1H3/q+4;;;4*-1;;
WIBGOERAEYJBOT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Sostituito da
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?