225193
Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
98%
Sinonimo/i:
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
Stringa SMILE
[Na+].[O-][N+](=O)c1cccc(c1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves