Documenti fondamentali
203009
Sigma-Aldrich
Cerium(III) sulfate octahydrate
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Cerium(3+) trisulfate octahydrate
Scegli un formato
50 G
237,00 €
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
237,00 €
About This Item
Formula condensata:
Ce2(SO4)3·8H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
712.54
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
237,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
2.886 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
PQBKXYUMEMUVIH-UHFFFAOYSA-H
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)