Documenti fondamentali
428345
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate
98%
Sinonimo/i:
tert-Octyl isocyanate
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCH2C(CH3)2NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
170-172 °C (lit.)
Densità
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)CC(C)(C)N=C=O
InChI
1S/C9H17NO/c1-8(2,3)6-9(4,5)10-7-11/h6H2,1-5H3
XOHBENIMDRFUIH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate is a sterically hindered isocyanate.[1] Its synthesis from tert-octylamine has been reported.[2]
Applicazioni
1,1,3,3-Tetramethylbutyl isocyanate may be used in the synthesis of amides by Grignard reaction.[1]
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Facile Synthesis of Sterically Hindered and Electron-Deficient Secondary Amides from Isocyanates.
Schafer G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 51(36), 9173-9175 (2012)
Effect of oxidized states of heteroatoms and of orthogonal. pi. systems on radical stabilities.
Luedtke AE and Timberlake JW.
The Journal of Organic Chemistry, 50(2), 268-270 (1985)