Documenti fondamentali
424021
Sigma-Aldrich
3,5,5-Trimethylhexyl acrylate
technical grade
Sinonimo/i:
3,5,5-Trimethylhexyl 2-propenoate, 3,5,5-Trimethylhexyl prop-2-enoate, TMHA
Scegli un formato
25 ML
199,00 €
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
199,00 €
About This Item
Formula condensata:
H2C=CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
199,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
technical grade
Stato
liquid
contiene
20-120 ppm MEHQ as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
55 °C/0.4 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−34 °C (lit.)
Densità
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CCOC(=O)C=C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-6-11(13)14-8-7-10(2)9-12(3,4)5/h6,10H,1,7-9H2,2-5H3
FIXKCCRANLATRP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
192.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
89 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)