139505
2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine
97%
Sinonimo/i:
1-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine, 1-Methyl-2-pyrrolidineethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethanamine, 2-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)ethylamine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethan-1-amine, 2-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, 2-(2-Aminoethyl)-1-methylpyrrolidine, 2-(N-Methylpyrrolidin-2-yl)ethylamine, N-Methyl-2-(2-aminoethyl)pyrrolidine
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4684 (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CN1CCCC1CCN
InChI
1S/C7H16N2/c1-9-6-2-3-7(9)4-5-8/h7H,2-6,8H2,1H3
PNHGJPJOMCXSKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?