Documenti fondamentali
422150
Sigma-Aldrich
Triphenylsilanethiol
98%
Sinonimo/i:
Mercaptotriphenylsilane
Scegli un formato
5 G
124,00 €
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
124,00 €
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)3SiSH
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.47
Beilstein:
2941369
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
124,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Punto di fusione
101-104 °C (lit.)
Stringa SMILE
S[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H16SSi/c19-20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
MQDRKELSDPESDZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Triphenylsilanethiol, also known as triphenylsilyl mercaptan, is an organosilicon compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis. It can be used as a reagent for palladium-catalyzed cross-coupling reactions, such as the Stille coupling and the Sonogashira coupling reactions.
Applicazioni
Triphenylsilanethiol can be used as:      
  • A reactant to synthesis β-hydroxymercaptans or β-dihydroxysulfides by ring opening of epoxides.      
  • An additive in the selective C–H bond functionalization of widely available trialkylamine scaffolds.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 34, 3363-3363 (1993)