Documenti fondamentali
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
Sinonimo/i:
Dibasic ester mixture, Mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
Scegli un formato
1 L
40,60 €
40,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
40,60 €
About This Item
Formula condensata:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
40,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
698 °F
Limite di esplosione
8 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. ebollizione
215-225 °C (lit.)
Densità
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Product of Invista
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)