Documenti
205621
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol dibutyl ether
≥99%
Sinonimo/i:
2-Butoxyethyl ether, Bis(2-butoxyethyl) ether, Dibutyldiglycol
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2CH2OCH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.33
Beilstein:
1750713
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
>1 (vs air)
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.423 (lit.)
P. eboll.
256 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCOCCCC
InChI
1S/C12H26O3/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
KZVBBTZJMSWGTK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
The color changes in weak acid solutions of plutonium (IV) nitrate in diethylene glycol dibutyl ether has been studied.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
244.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
118 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The properties of inorganic compounds in organic solvents?I: The hydrolysis and polymerization of quadrivalent plutonium nitrate species in diethylene glycol dibutyl ether.
Tuck DG.
J. Inorg. Nucl. Chem., 6(3), 252-256 (1958)