Documenti fondamentali
420530
Sigma-Aldrich
Sodium alkylnapthalene sulfonate
Sinonimo/i:
Alkylated naphthalene sulfonic acid sodium salt
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3