Documenti fondamentali
41920
Sigma-Aldrich
2,5-Dinitrobenzoic acid
≥95.0% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H4N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.12
Beilstein:
1983247
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Punto di fusione
178-182 °C
Stringa SMILE
OC(=O)c1cc(ccc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4N2O6/c10-7(11)5-3-4(8(12)13)1-2-6(5)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)
YKMDNKRCCODWMG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Dinitrobenzoic acid is a benzoic acid derivative. Its proton, deuteron and proton spin-lattice relaxation times have been evaluated by using Schrödinger wave equation.[1]
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L Latanowicz et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(7), 1351-1357 (2007-02-01)
Temperature measurements of proton T1 (24.7 MHz), deuteron (deuterated hydroxyl group) T1 (55.2 MHz), and proton T1(rho) (B1 = 9 G) spin-lattice relaxation times of 2,5-dinitrobenzoic acid have been performed. An analysis of present experimental data together with previously published