Documenti fondamentali
307890
Sigma-Aldrich
Dimesitylboron fluoride
90%
Scegli un formato
5 G
165,00 €
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
165,00 €
About This Item
Formula condensata:
[2,4,6-(CH3)3C6H2]2BF
Numero CAS:
Peso molecolare:
268.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
165,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
90%
Stato
solid
Punto di fusione
69-72 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(C)c(B(F)c2c(C)cc(C)cc2C)c(C)c1
InChI
1S/C18H22BF/c1-11-7-13(3)17(14(4)8-11)19(20)18-15(5)9-12(2)10-16(18)6/h7-10H,1-6H3
WZWGERGANZMXOM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)