Documenti fondamentali
D79004
Sigma-Aldrich
1,5-Dicyanopentane
98%
Sinonimo/i:
Pimelonitrile, Heptanedinitrile, Pentamethylene dicyanide
Scegli un formato
100 ML
339,00 €
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
339,00 €
About This Item
Formula condensata:
NC(CH2)5CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
122.17
Beilstein:
1742138
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
339,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
175-176 °C/14 mmHg (lit.)
Densità
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCCCCCC#N
InChI
1S/C7H10N2/c8-6-4-2-1-3-5-7-9/h1-5H2
LLEVMYXEJUDBTA-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
112 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Malononitrile ≥99%
Sigma-Aldrich
M1407
Malononitrile