41740
2,2-Dimethylvaleric acid
≥97.0%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylpentanoic acid, Neoheptanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥97.0%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422
Densità
0.918 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-7(2,3)6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
ZRYCZAWRXHAAPZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter