Documenti
416754
Sigma-Aldrich
Cloroformio-d
≥99.8 atom % D, contains 0.5 wt. % silver foil as stabilizer
Sinonimo/i:
deutero-cloroformio
About This Item
Formula condensata:
CDCl3
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.38
Beilstein:
1697633
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Purezza isotopica
≥99.8 atom % D
Saggio
≥99.00%
Forma fisica
liquid
contiene
0.5 wt. % silver foil as stabilizer
tecniche
NMR: suitable
Impurezze
≤0.0100% water
water
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
60.9 °C (lit.)
Punto di fusione
−64 °C (lit.)
Densità
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Descrizione generale
Il cloroformio-d (deuterocloroformio, CDCl3) è un solvente deuterato per RMN utile nella ricerca e nell′analisi basata sulla RMN. Si può sintetizzare facendo reagire tricloroacetofenone e deuterossido di sodio. É stata studiata l′influenza del numero di impulsi sulla decomposizione multifotone (MPD). Sono stati effettuati studi allo spettro infrarosso dei movimenti di allungamento C-D e curvatura di CDCl3 in solventi diversi. É stato analizzato l′effetto del cloroformio-d sull′interazione dell′acqua con il carbonio attivato. Con spettrometria Raman è stata studiata la dipendenza del riorientamento molecolare del cloroformio deuterato da pressione e temperatura.
Applicazioni
Il cloroformio-d può essere usato nella sintesi di diclorofluorometano-d.
Prodotti consigliati
Per confermare l′identità del vostro campione o la determinare quantitativamente i vostri spettri NMR, visitate ChemisTwin®, il nostro nuovo portale online. Approfondite qui o contattateci per una prova gratuita.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Gianni Colotti et al.
Amino acids, 52(2), 247-259 (2019-05-01)
Leishmania protozoans are the causative agent of leishmaniasis, a neglected tropical disease consisting of three major clinical forms: visceral leishmaniasis (VL), cutaneous leishmaniasis, and mucocutaneous leishmaniasis. VL is caused by Leishmania donovani in East Africa and the Indian subcontinent and
The effect of collisions in the multiphoton decomposition of chloroform-d.
McRae GA, et al.
J. Chem. Phys. , 92(10), 5997-6003 (1990)
Isotope Effect on Dissociation Probabilities in the Mass Spectra of Chloroform and Chloroform-d.
Dibeler VH and Bernstein RB.
J. Chem. Phys. , 19(4), 404-406 (1951)
Influence of organics on the structure of water adsorbed on activated carbons.
Turov VV, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 253(1), 23-34 (2002)
Raman study of molecular reorientation in liquid chloroform and chloroform-d under high pressure.
Schroeder J, et al.
J. Chem. Phys. , 69(12), 5479-5488 (1978)